Vai a
E1379
7-Ethoxycoumarin
≥99.45% (HPLC), CYP450 substrate, powder
Sinonimo/i:
7-Ethoxy-1-benzopyran-2-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 27.40
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 62.50
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 285.00
CHF 242.25
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 333.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
250-429-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
146200
Assay:
≥99.45% (HPLC)
Form:
powder
CHF 27.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
7-Ethoxycoumarin,
assay
≥99.45% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
mp
88-90 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 323 nm; λem 386 nm
SMILES string
CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
LIFAQMGORKPVDH-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Ethoxycoumarin has been used to study the functional activity of recombinant P450. ) It has also been used as an internal standard for in vitro S-warfarin 7-hydroxylation and high performance liquid chromatography (HPLC) analysis.
Biochem/physiol Actions
7-Ethoxycoumarin is a cytochrome P450 substrate.[1]
Substrate for CYP2B6
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
UC283A9861D7910
Auraptene ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A9861
Auraptene
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥99.45% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
ethyl acetate: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 323 nm; λem 386 nm
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
mp
88-90 °C (lit.)
mp
204-205 °C
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Ethoxycoumarin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Hello, there is no storage temperature information on the CofA, SDS, or product label for product E1379, 7-Ethoxycoumarin. Can you please confirm? Thank you
    1 answer