Vai a
A9861
Auraptene
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-Geranyloxycoumarin, 7-[[(2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-2H-1-benzopyran-2-one, Aurapten
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 118.00
CHF 100.30
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 336.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 100.30
Prezzo di listinoCHF 118.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C19H22O3/c1-14(2)5-4-6-15(3)11-12-21-17-9-7-16-8-10-19(20)22-18(16)13-17/h5,7-11,13H,4,6,12H2,1-3H3/b15-11+
InChI key
RSDDHGSKLOSQFK-RVDMUPIBSA-N
General description
Auraptene (7-geranyloxycoumarin) is a prenyloxycoumarin, that is abundantly present in nature. It is produced by several plant species, such as Rutaceae and Umbeliferae (Apiaceae) families.
Biochem/physiol Actions
Auraptene is an ACAT inhibitor and estrogen receptor modulator.
Auraptene is an estrogen receptor modulator that also acts as an ACAT inhibitor. It displays anti-tumor effects in several xenograft and chemically-induced murine tumor models. Auraptene induces apoptosis and is anti-proliferative in cancer cell lines. It has agonistic properties against PPARs, and interferes with lipid and cholesterol production by inhibiting ACAT (IC50 = 4 uM).
Auraptene (7-geranyloxycoumarin) possesses anti-oxidant, anti-bacterial, anti-inflammatory and anti-tumor activities.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E137954826SML3107
Auraptene ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A9861
Auraptene
Umbelliferone analytical standard
Supelco
54826
Umbelliferone
Glycycoumarin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3107
Glycycoumarin
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.45% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)