D7910
3,4-Dichloroisocoumarin
serine protease inhibitor
Sinonimo/i:
3,4-DCI, 3,4-Dichloro-2-benzopyran-1-one
Scegli un formato
CHF 236.00
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 236.00
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
ethyl acetate: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=C(Cl)c2ccccc2C(=O)O1
InChI
1S/C9H4Cl2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9(12)13-8(7)11/h1-4H
SUGXUUGGLDCZKB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Quantità
Substrati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.