Vai a
E006
β-Carboline-3-carboxylic acid N-methylamide
Benzodiazepine receptor inverse agonist, solid
Sinonimo/i:
β-CCA methylamide, FG-7142, N-Methyl-β-carboline-3-carboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 264.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 912.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.25
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Quality level:
CHF 264.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
β-Carboline-3-carboxylic acid N-methylamide,
form
solid
Quality Level
color
light tan
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CNC(=O)c1cc2c(cn1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C13H11N3O/c1-14-13(17)11-6-9-8-4-2-3-5-10(8)16-12(9)7-15-11/h2-7,16H,1H3,(H,14,17)
InChI key
QMCOPDWHWYSJSA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... BZRAP1(9256)
Biochem/physiol Actions
Benzodiazepine inverse receptor agonist; potent anxiogenic agent.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Disclaimer
Solutions may be stored for several days at 4 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2372C2020A6226
AM251 >98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
A6226
AM251
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: slightly soluble, methanol: water: soluble, polar organic solvents: soluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
color
light tan
color
white to beige
color
yellow
color
white
Gene Information
human ... BZRAP1(9256)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
mouse ... Cnr1(12801), Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Robert G Mair et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(52), 14293-14300 (2008-12-26)
The rostral intralaminar thalamic nuclei (ILn) are organized to activate pathways originating in medial prefrontal cortex (mPF) that mediate memory-guided responding during alert, wakeful states. Previous studies have shown that rostral ILn or mPF lesions produce deficits in delayed matching
Lotte C Houtepen et al.
Physiology & behavior, 102(1), 105-109 (2010-09-11)
While anxiety models are often based on locomotor activity responses, the stress-induced hyperthermia (SIH) paradigm uses the autonomic stress response by measuring body temperature. The effects of putative anxiogenic compounds in the SIH paradigm are inconclusive in mice and have
Sabrina F Lisboa et al.
The international journal of neuropsychopharmacology, 13(9), 1163-1173 (2010-07-01)
The ventral portion of the medial prefrontal cortex (vMPFC) has been related to the expression of contextual fear conditioning. This study investigated the possible involvement of CB1 receptors in this aversive response. Male Wistar rats were submitted to a contextual
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
E006-100MG04061832556413
E006-500MG04061832556420