Vai a
D8555
N,N-Dihexyl-2-(4-fluorophenyl)indole-3-acetamide
Sinonimo/i:
FGIN-1-27
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 57.20
CHF 48.62
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H37FN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
436.60
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
Quality level:
CHF 48.62
Prezzo di listinoCHF 57.20Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Level
solubility
methanol: 50 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCN(CCCCCC)C(=O)Cc1c([nH]c2ccccc12)-c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C28H37FN2O/c1-3-5-7-11-19-31(20-12-8-6-4-2)27(32)21-25-24-13-9-10-14-26(24)30-28(25)22-15-17-23(29)18-16-22/h9-10,13-18,30H,3-8,11-12,19-21H2,1-2H3
InChI key
VUWXAQFLTSBUDB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... BZRAP1(9256)
rat ... Tspo(24230)
Biochem/physiol Actions
High affinity ligand for glial mitochondrial benzodiazepine receptors; stimulates neurosteroid biosynthesis; does not bind GABAA receptors
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D8040H6278H7904
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: 50 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
methanol: 10 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL (with heating)
solubility
methanol: 10 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL (with heating)
Gene Information
human ... BZRAP1(9256)
rat ... Tspo(24230)
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRG(2104), IL6(3569)
rat ... Ar(24208), Esr1(24890), Esr2(25149)
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRG(2104), IL6(3569)
rat ... Ar(24208), Esr1(24890), Esr2(25149)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cheryl A Frye et al.
Reproduction (Cambridge, England), 137(1), 119-128 (2008-09-27)
The progesterone metabolite and neurosteroid, 5alpha-pregnan-3alpha-ol-20-one (3alpha,5alpha-THP), has actions in the midbrain ventral tegmental area (VTA) to modulate lordosis, but its effects on other reproductively relevant behaviors are not well understood. Effects on exploration, anxiety, and social behavior resulting from
Antonio F Santidrián et al.
Haematologica, 92(12), 1631-1638 (2007-12-07)
The potential anticancer agent 1-(2-chlorophenyl-N-methylpropyl)-3-isoquinolinecarboxamide (PK11195), a translocator protein (18KDa) (TSPO) ligand, facilitates the induction of cell death by a variety of cytotoxic and chemotherapeutic agents. Primary chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells overexpress TSPO. The aim of this study was
Kazuhiro Tokuda et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 30(50), 16788-16795 (2010-12-17)
Benzodiazepines (BDZs) enhance GABA(A) receptor inhibition by direct actions on central BDZ receptors (CBRs). Although some BDZs also bind mitochondrial receptors [translocator protein (18 kDa) (TSPO)] and promote the synthesis of GABA-enhancing neurosteroids, the role of neurosteroids in the clinical
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D8555-25MG04061832556390
D8555-5MG04061832556406