Documenti
H6278
Sigma-Aldrich
4-idrossitamoxifene
≥98% (HPLC), powder, Tamoxifen metabolite
Sinonimo/i:
4-(1-[4-(dimetilaminoetossi)fenil]-2-fenil-1-butenil)fenolo, 4-OHT, cis/trans4-idrossitamoxifene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H29NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.51
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
product name
4-idrossitamoxifene, ≥70% Z isomer (remainder primarily E-isomer)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
protect from light
Solubilità
methanol: 10 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL (with heating)
Spettro attività antibiotica
neoplastics
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Ideatore
AstraZeneca
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(O)cc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3.CC\C(c4ccccc4)=C(\c5ccc(O)cc5)c6ccc(OCCN(C)C)cc6
InChI
1S/2C26H29NO2/c2*1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h2*5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25+;26-25-
ZJLDABGSDWXVGE-BDSXMVAQSA-N
Descrizione generale
Il 4-idrossitamoxifene (4- OHT), un modulatore selettivo del recettore degli estrogeni (SERM) di prima generazione, agisce come antagonista nelle cellule di carcinoma mammario ma mostra effetti simili a quelli degli estrogeni nell'utero e nelle ossa. È un metabolita attivo del profarmaco tamoxifene (TAM), che funziona come antagonista del recettore degli estrogeni. Il 4-OHT si lega ai recettori degli estrogeni per inibire la proliferazione cellulare indotta dall'estradiolo senza indurre citotossicità. È un metabolita dell'agente antiestrogeni tamoxifene e mostra una maggiore affinità di legame per i recettori degli estrogeni rispetto al tamoxifene e agli altri suoi metaboliti, risultando da 50 a 100 volte più potente nell'inibire la proliferazione cellulare in cellule mammarie umane normali e nelle linee cellulari di carcinoma mammario in coltura.
Il 4-OHT ha inibito efficacemente la crescita cellulare in assenza di estrogeni quando la proliferazione cellulare è stata stimolata dall'insulina o dal fattore di crescita epidermico. Il 4-OHT inibisce la perossidazione dei lipidi all'interno delle membrane cellulari e mostra un'attività di scavenging dei radicali perossilici.
Applicazioni
Il 4-idrossitamoxifene è stato usato:
  • per indurre la ricombinazione di organoidi intestinali piccoli.
  • nello studio dei suoi effetti sulla capacità delle cellule mononucleate del sangue periferico umano di formare colonie ematopoietiche.
  • Per indurre la sovraespressione di MYCN nella linea cellulare di neuroblastoma per determinare in che modo un′elevata espressione di MYCN influenzi la sensibilità delle cellule di neuroblastoma all′apoptosi indotta da YM155, un inibitore della survivina/BIRC5
Azioni biochim/fisiol
Metabolita del farmaco chemioterapico tamoxifene, mostra un′attività agonista/antagonista nei confronti degli estrogeni più potente rispetto al farmaco progenitore. È attivo anche come inibitore intramembranoso della perossidazione dei lipidi.
Caratteristiche e vantaggi
Questo composto è descritto nella pagina Recettori nucleari (steroidi) dell′Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction (manuale di classificazione dei recettori e della trasduzione del segnale). Per consultare il manuale, fare clic qui
Questo composto è stato sviluppato da AstraZeneca. Per sfogliare l'elenco degli altri composti sviluppati in ambito farmaceutico e dei farmaci approvati o candidati, fare clic qui.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Tamoxifene analytical standard
Supelco
85256
Tamoxifene
(Z)-Endoxifen ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2368
(Z)-Endoxifen
Castor oil
Sigma-Aldrich
259853
Castor oil
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
C8267
Olio di mais
Fulvestrant >98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
I4409
Fulvestrant
ML221 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0919
ML221
4-Hydroxytamoxifen is an isoform-specific inhibitor of orphan estrogen-receptor-related (ERR) nuclear receptors beta and gamma
Tremblay GB, et al.
Endocrinology, 142, 4572-4575 (2001)
YM155 inhibits neuroblastoma growth through degradation of MYCN: A new role as a USP7 inhibitor
Li X, et al.
Journal of Separation Science, 181, 106343-106343 (2023)
Formulation of anti-miR-21 and 4-hydroxytamoxifen co-loaded biodegradable polymer nanoparticles and their antiproliferative effect on breast cancer cells
Devulapally R, et al.
Molecular Pharmaceutics, 12, 2080-2092 (2015)
Tamoxifen and hydroxytamoxifen as intramembraneous inhibitors of lipid peroxidation. Evidence for peroxyl radical scavenging activity
Cust'odio JBA, et al.
Biochemical Pharmacology, 47, 1989-1998 (1994)
4-Hydroxytamoxifen is an isoform-specific inhibitor of orphan estrogen-receptor-related (ERR) nuclear receptors \beta and \gamma
Tremblay, Gilles B and Bergeron, Denis and Giguere, Vincent
Journal of Separation Science, 142, 4572-4575 (2001)
Articoli
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance