Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 115.00 CHF 97.75 | |
| 5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 398.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 97.75
Prezzo di listinoCHF 115.00Risparmia il 15%biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
pale yellow
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(CCN2CCC(\CC2)=C(\c3ccccc3)c4ccc(F)cc4)C(=O)N5C=CSC5=N1
InChI
1S/C27H26FN3OS/c1-19-24(26(32)31-17-18-33-27(31)29-19)13-16-30-14-11-22(12-15-30)25(20-5-3-2-4-6-20)21-7-9-23(28)10-8-21/h2-10,17-18H,11-16H2,1H3
InChI key
MFVJXLPANKSLLD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. −20°C |
| solubility 0.1 M HCl: slightly soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble, H2O: insoluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, ethyl acetate: soluble | solubility ethanol: 12 mg/mL, DMSO: 4 mg/mL | solubility DMSO: 12.5 mg/mL | solubility 0.1 M HCl: slightly soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble |
| color pale yellow | color white | color white | color pale yellow |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D5919-1MG | 04061826674550 |
| D5919-5MG | 04061833261446 |