266788
Diacylglycerol Kinase Inhibitor II
The Diacylglycerol Kinase Inhibitor II, also referenced under CAS 120166-69-0, controls the biological activity of Diacylglycerol KInase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Diacylglycerol Kinase Inhibitor II, R59949, 3-{2-[4-[ bis-(4-Fluorophenyl)methylene]-1-piperidinyl]ethyl}-2,3-dihydro-2-thioxo-4(1H)quinazolinone, DGK Inhibitor II, R59949, 3-{2-[4-[bis-(4-Fluorophenyl)methylene]-1-piperidinyl]ethyl}-2,3-dihydro-2-thioxo-4(1H)quinazolinone, DGK Inhibitor II
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 12.5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C28H25F2N3OS/c29-22-9-5-19(6-10-22)26(20-7-11-23(30)12-8-20)21-13-15-32(16-14-21)17-18-33-27(34)24-3-1-2-4-25(24)31-28(33)35/h1-12H,13-18H2,(H,31,35)
ZCNBZFRECRPCKU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Jones, D.R., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 16846.
Rodriguez-Linares, B., et al. 1991. Biochem. Pharmacol. 41, 835.
de Chaffoy de Courcelles, D., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 3274.
WGK 3