Vai a
D5794
Diacylglycerol Kinase Inhibitor II
solid
Sinonimo/i:
3-[2-[4-(bis(4-Fluorophenyl)methylene)-1-piperidinyl]ethyl]-2,3-dihydro-2-thioxo-4(1H)-quinazolinone, R59949
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 59.90
CHF 50.91
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 156.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H25F2N3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
489.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106300
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
CHF 50.91
Prezzo di listinoCHF 59.90Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
pale yellow
mp
228-230  °C
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)\C(=C2\CCN(CCN3C(=S)Nc4ccccc4C3=O)CC2)c5ccc(F)cc5
InChI
1S/C28H25F2N3OS/c29-22-9-5-19(6-10-22)26(20-7-11-23(30)12-8-20)21-13-15-32(16-14-21)17-18-33-27(34)24-3-1-2-4-25(24)31-28(33)35/h1-12H,13-18H2,(H,31,35)
InChI key
ZCNBZFRECRPCKU-UHFFFAOYSA-N
Application
Diacylglycerol Kinase Inhibitor II has been used to determine tumor-induced inhibition with genetically modified cytotoxic T cells expressing chimeric antigen receptors (CAR). It has also been used to induce pAkt and PKR-like extracellular signal-regulated kinase (pErk) signals in T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) cells.
Biochem/physiol Actions
Diacylglycerol kinase inhibitor. Inhibits formation of [38P]1-Oleoyl-2-acetylglyceryl-3-phosphoric acid (OAPA) in red blood cell membranes: IC50 = 3.3 μM.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D5919SML1085N7510
Retro-2 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1085
Retro-2
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, ethyl acetate: soluble, H2O: insoluble
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ~1 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: slightly soluble, methanol: soluble
color
pale yellow
color
pale yellow
color
white to beige
color
yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diacylglycerol Kinase Inhibitor II
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D5794-5MG04061833586839
D5794-1MG04061833586822