Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 121.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 466.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Retro-2, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=CC=CC=C2NC(C3=CC=C(C)S3)N1C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C19H16N2OS/c1-13-11-12-17(23-13)18-20-16-10-6-5-9-15(16)19(22)21(18)14-7-3-2-4-8-14/h2-12,18,20H,1H3
InChI key
BOAPXDSRULBILC-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description solid or viscous liquid, BioReagent, synthetic, suitable for cell culture | description ≥98.0% (sum of isomers, HPLC), ~2500 U/mg | description ≥95.0% (HPLC), ~2700 U/mg |
| form powder | form solid or viscous liquid | form liquid | form (Powder or Crystal with Lumps) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98.0% (sum of isomers, HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility absolute ethanol: 25 mg/mL (lit.) | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color light yellow to dark yellow | color green-yellow to very dark green-yellow, yellow to very dark yellow | color yellow to dark yellow |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?