Vai a
D4506
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
>97.5% purity (HPLC), powder
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Sinonimo/i:
DMAC, DMACA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 46.50
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 162.00
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 307.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 661.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2NC6H4CH=CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
228-267-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
972369
CHF 46.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde, chromogenic reagent for indoles and flavanols
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
yellow to very dark yellow
mp
138-140 °C (lit.)
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C11H13NO/c1-12(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-13/h3-9H,1-2H3/b4-3+
InChI key
RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Application
  • 4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde (DMAC) has been used in the serine protease inhibition assay.
  • It has been used for the detection of (epi)-flavan-3-ols and proanthocyanidin polymers in Brassica napus seeds.
  • It has been used for the determination of phenolic compounds in leaf samples.
  • It has been used for the staining of flavan-3-ols in plant samples.
Biochem/physiol Actions
Reagent for assay of indole product of apotryptophanase and tryptophanase.[1] DMAC produces colored adducts with flavanols for subsequent HPLC.[2] It has been used in a chromogenic method for quantifying proanthocyandines in cranberry powder.[3][4]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M5760C504117308
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
GC/GC: suitable
color
yellow to very dark yellow
color
orange to red
color
white to yellow
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
peptide synthesis
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL
solubility
DMSO:methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, orange
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review