17308
N,N-dimetilacetammide
suitable for peptide synthesis, ≥99.8% (GC)
Sinonimo/i:
DMA, DMAc, Dimethylacetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
914 °F
Limite di esplosione
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
Impurezze
≤0.02% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
n20/D 1.438
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
P. eboll.
164.5-166 °C (lit.)
Punto di fusione
−20 °C (lit.)
Densità
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
in accordance for amine test
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup