M5760
4-(4-Methoxybenzylamino)-7-nitrobenzofurazan
>97.5% purity (HPLC), powder
Sinonimo/i:
4-(4-Methoxybenzylamino)-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, MBD
About This Item
Prodotti consigliati
product name
4-(4-Methoxybenzylamino)-7-nitrobenzofurazan,
Saggio
>97.5% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Colore
orange to red
Solubilità
DMSO:methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, orange
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1ccc(CNc2ccc([N+]([O-])=O)c3nonc23)cc1
InChI
1S/C14H12N4O4/c1-21-10-4-2-9(3-5-10)8-15-11-6-7-12(18(19)20)14-13(11)16-22-17-14/h2-7,15H,8H2,1H3
IENONFJSMWUIQQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3