Vai a
D0125
Dansyl-L-alanine cyclohexylammonium salt
≥98% (TLC), suitable for protein expression
Sinonimo/i:
N-[[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]- L-alanine cyclohexylammonium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’350.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18N2O4S · C6H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.55
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
258-478-3
MDL number:
CHF 1’350.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Dansyl-L-alanine cyclohexylammonium salt, fluorescent amino acid
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
protein expression: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.C[C@H](NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O4S.C6H13N/c1-10(15(18)19)16-22(20,21)14-9-5-6-11-12(14)7-4-8-13(11)17(2)3;7-6-4-2-1-3-5-6/h4-10,16H,1-3H3,(H,18,19);6H,1-5,7H2/t10-;/m0./s1
InChI key
CZUBQNQWSOLSJH-PPHPATTJSA-N
Application
Alanine conjugated to the fluorophore 5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl (dansyl). The unnatural amino acid has been incorporated into expressed proteins by use of a mutated aminoacyl-tRNA synthetase specific for dansylalanine.[1]
Biochem/physiol Actions
Dansyl-L-alanine contains an N-terminal fluorophore (dansyl) making it useful as a fluorescent marker/probe. Dansylalanine can be incorporated into proteins by newly developing techniques that expand the genetic code.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A2628A3133A4302
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
-
technique(s)
deacetylase assay: suitable
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A genetically encoded fluorescent amino acid.
Summerer, D., et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 108, 9785-9789 (2006)
Esterification of an unnatural amino acid structurally deviating from canonical amino acids promotes its uptake and incorporation into proteins in mammalian cells.
Jeffrey K Takimoto et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 11(16), 2268-2272 (2010-09-28)
Hyun Soo Lee et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(36), 12921-12923 (2009-08-26)
Here, we report that the fluorescent amino acid, 3-(6-acetylnaphthalen-2-ylamino)-2-aminopropanoic acid (Anap), can be genetically incorporated into proteins in yeast with excellent selectivity and efficiency by means of an orthogonal tRNA/aminoacyl-tRNA synthetase pair. This small, environmentally sensitive fluorophore was site-specifically incorporated
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D0125-5G04061832416038