Merck
A4302
L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
aminopeptidase substrate, fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
L-Alanine 4-methyl-7-coumarinylamide trifluoroacetate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14N2O3 · C2HF3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.29
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt, aminopeptidase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
fluorescence
λex 325 nm; λem 389 nm in ethanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C13H14N2O3.C2HF3O2/c1-7-5-12(16)18-11-6-9(3-4-10(7)11)15-13(17)8(2)14;3-2(4,5)1(6)7/h3-6,8H,14H2,1-2H3,(H,15,17);(H,6,7)/t8-;/m0./s1
InChI key
YYGKKBUKGNFDJW-QRPNPIFTSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)