Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 176.00 CHF 149.60 | |
| 5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 545.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 149.60
Prezzo di listinoCHF 176.00Risparmia il 15%Quality Segment
assay
≥97% (chiral, HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(NC2=C3CCCC[C@@H]2C(N)=O)C3=C1
InChI
1S/C14H15ClN2O/c15-8-5-6-12-11(7-8)9-3-1-2-4-10(14(16)18)13(9)17-12/h5-7,10,17H,1-4H2,(H2,16,18)/t10-/m0/s1
InChI key
ABIVOOWWGYJNLV-JTQLQIEISA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (chiral, HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: <2 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL | solubility DMSO: ~21 mg/mL, H2O: insoluble | solubility water: 1 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C8742-1MG | 04061826273746 |
| C8742-5MG | 04061832644820 |