Documenti fondamentali
566325
Sigma-Aldrich
SIRT1 Inhibitor IV, (S)-35
The SIRT1 Inhibitor IV, (S)-35, also referenced under CAS 848193-72-6, controls the biological activity of SIRT1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
SIRT1 Inhibitor IV, (S)-35, (6 S)-2-Chloro-5,6,7,8,9,10-hexahydro-cyclohepta[b]indole-6-carboxamide
Scegli un formato
500 μG
CHF 134.00
CHF 134.00
Spedizione prevista il06 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 μG
CHF 134.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 134.00
Spedizione prevista il06 maggio 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cc2c([nH]c3c2CCCC[C@@H]3C(=O)N)cc1
InChI
1S/C14H15ClN2O/c15-8-5-6-12-11(7-8)9-3-1-2-4-10(14(16)18)13(9)17-12/h5-7,10,17H,1-4H2,(H2,16,18)/t10-/m0/s1
ABIVOOWWGYJNLV-JTQLQIEISA-N
Descrizione generale
A cell-permeable entiomerically pure compound that is structurally similar to and exhibits similar potency (IC50 = 63 nM) and selectivity as SIRT1 Inhibitor III (Cat. No. 566322). Shown to be orally bioavailable with a serum half-life of 94 minutes in mice in vivo.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Napper, A.D., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 8045.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3