Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 189.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: ~21 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1Cc2ccccc2N(C(N)=O)c3ccccc13
InChI
1S/C17H16N2O3/c1-11(20)22-16-10-12-6-2-4-8-14(12)19(17(18)21)15-9-5-3-7-13(15)16/h2-9,16H,10H2,1H3,(H2,18,21)/t16-/m0/s1
InChI key
QIALRBLEEWJACW-INIZCTEOSA-N
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
rat ... Scnn1g(24768)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| form solid | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: insoluble, DMSO: ~21 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
Parola di avvertenza
Warning
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?