See the link below for preparation information provided in the product information sheet. Note that this product is tested for use in rat hepatocyte isolation. In general, HBBS should not be a problem, however, the product has not been tested in this buffer. Similar collagenase products, such as C9891, suggest preparing in Krebs-Ringer Bicarbonate Buffer w/calcium for tissue digestion:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/380/876/c5138pis.pdf.
Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 60.90 | |
| 100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 176.00 | |
| 500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 569.00 | |
| 1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 881.00 | |
| 5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 3’570.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
Clostridium histolyticum
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
mol wt
68-130 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
suitability
suitable for release of physiologically active rat hepatocytes
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
- nella preparazione di soluzioni di collagenasi per la digestione di tessuti tumorali
- come supplemento in un tampone fosfato per la digestione di tessuto grasso mesenterico estirpato
- come supplemento nel terreno di coltura Roswell Park Memorial Institute-1640 (RPMI-1640) per la digestione di segmenti di colon
- per la digestione di tessuti dell′endometrio
- nella preparazione degli enzimi A e B per la digestione di testicoli decapsulati
Idoneo per l′impiego nella preparazione di sospensioni di cellule singole per successivo sequenziamento.
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Questo prodotto contiene anche clostripaina, proteasi neutre e attività triptiche.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source Clostridium histolyticum | biological source - | biological source Clostridium histolyticum | biological source - |
| suitability suitable for release of physiologically active rat hepatocytes | suitability - | suitability - | suitability - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder | form powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collagenasi
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
Articoli
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Contenuto correlato
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C5138-25MG | 04061835556076 |
| C5138-1G | 04061835556069 |
| C5138-500MG | 04061835556083 |
| C5138-100MG | 04061835556052 |
| C5138-5G | 04061833501801 |
-
Would HBBS buffer be fine for dissolving the collagenase?
1 answer-
Helpful?
-
-
Could I have the detailed enzymatic assay for collagenase from Clostridium histolyticum using FALGPA as the substrate?
1 answer-
It may be helpful to view this protocol located under the "Protocols and Articles" section of the product detail page: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-collagenase-using-n-3-2furylacryloyl-leu-gly-pro-ala