C1764
Collagenasi
0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sinonimo/i:
Clostridiopeptidasi A
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
0.2 μm filtered
Tipo
Type II-S
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥125 CDU/mg solid
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
PM
68-125 kDa
Compatibilità
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Protocolli
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.