Vai a
C0130
Collagenasi
for general use, Type I, ≥125 CDU/mg solid
Collagenase from Clostridium histolyticum
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinonimo/i:
Clostridiopeptidasi A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 145.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 477.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 753.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’860.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥125 CDU/mg solid
CHF 145.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥125 CDU/mg solid
mol wt
68,000 to 125,000
optimum pH
6.3-8.8
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 1-2 mg/mL at 37 °C
storage temp.
2-8°C
General description
La collagenasi è una proteasi che scinde la proteina a tripla elica chiamata collagene. Esistono tre tipi di collagenasi tissutali; appartengono alla famiglia delle metalloproteinasi della matrice (MMP).[1] La collagenasi ottenuta da Clostridium histolyticum ha un′attività molto intensa e digerisce il collagene da entrambe le estremità, a basse temperature fino a 4-10 °C.[2] Le miscele di collagenasi grezza contengono due tipi principali di enzimi, vale a dire la collagenasi e la clostripaina.[3]
Application
La collagenasi da Clostridium histolyticum è molto usata negli studi biologici, nei quali viene utilizzata per preparare sospensioni di cellule isolate.[3] Questo prodotto è adatto per la disaggregazione dei tessuti di tumori umani, reni di topo, cervello umano adulto e fetale, polmoni e molti altri tessuti epiteliali. E′ inoltre stato dimostrato essere efficace negli studi di perfusione epatica e renale, digestione del pancreas, isolamento di cellule non parenchimali di fegato di ratto e per la preparazione di epatociti. La collagenasi è stata usata nella preparazione di tessuto arterioso per lo studio dei prodotti finali della glicolisazione avanzata. L′enzima è stato testato per il rilascio di epatociti a una concentrazione di circa 1 mg/mL. Per la digestione si usano tipicamente concentrazioni comprese fra 0,1 e 5 mg/mL.
Biochem/physiol Actions
Il prodotto a base di collagenasi è una miscela di enzimi secreti da C. histolyticum e i diversi prodotti si differenziano in base ai rispettivi rapporti tra i 10-18 componenti presenti negli enzimi secreti. I componenti principali sono due collagenasi, la clostripaina e una proteasi neutra. L′azione sinergica di questi enzimi degrada il collagene e altro materiale intracellulare. Per un′efficace liberazione delle cellule dal tessuto è necessaria l′azione di entrambe le collagenasi e della proteasi neutra. Diversi tipi di collagene costituiscono i substrati naturali della collagenasi.
La collagenasi è attivata da quattro grammi atomo di calcio per mole di enzima. È inibita da etilen-glicol-bis(beta-amminoetil etere) - acido N, N, N′,N′-tetraacetico, beta-mercaptoetanolo, glutatione, acido tioglicolico e 8-idrossichinolina.
Preparation Note
Questo prodotto è equivalente alla prima frazione di solfato di ammonio al 40% di Mandl, I., et al., J. Clin. Invest., 32, 1323 (1953). Solitamente le soluzioni si preparano a concentrazioni di 1-2 mg/mL in tampone TESCA, con 50 mM TES, 0,36 mM calcio cloruro, pH 7,4 a 37 °C.
Other Notes
Una unità di digestione del collagene (CDU) libera peptidi da collagene proveniente da tendine d′Achille bovino equivalente in colore ninidrina a 1,0 μmole di leucina in 5 ore a pH 7,4 a 37 °C in presenza di ioni calcio. Una unità di idrolisi FALGPA idrolizza 1,0 μmole di furilacriloil-Leu-Gly-Pro-Ala per minuto a 25 °C. Una unità di proteasi neutra idrolizza caseina e produce colore equivalente a 1,0 μmole di tirosina per 5 ore a pH 7,5 a 37 °C. Una unità di clostripaina idrolizza 1,0 μmole of BAEE per minuto a pH 7,6 a 25 °C in presenza di DTT.
Disclaimer
Questo prodotto come fornito è stabile per un anno a -20 °C. Non c′è perdita in FALGPA o nell′attività della proteasi in 30 giorni a 37 °C, 50 °C e -20 °C. Soluzioni di collagenasi grezza sono stabili se congelate rapidamente in aliquote (a 10 mg/mL) e mantenute congelate a -20 °C. Ulteriori cicli di congelamento-scongelamento danneggerebbero la soluzione. Il prodotto preserva il 100% di attività quando è tenuto in ghiaccio.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C2674C9697C6885
specific activity
≥125 CDU/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥800 units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder (from 0.2 μm filtered solution)
form
powder
optimum pH
6.3-8.8
optimum pH
-
optimum pH
-
optimum pH
-
mol wt
68,000 to 125,000
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-130 kDa
mol wt
-
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 1-2 mg/mL at 37 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collagenasi
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C0130-100MG04061835543014
C0130-5G04061835506071
C0130-1G04061835555758
C0130-500MG04061835543021
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I check the activity of product C0103?
    1 answer
    1. The minimum activity of this product is 125 units per milligram. The specific method used to determine the activity of this material is considered proprietary. However, a geneeral activity protocol is available at the following link:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-collagenase-using-n-3-2furylacryloyl-leu-gly-pro-ala?srsltid=AfmBOoq8fzW3O4ksOh8nr0Xe0DToP1T4FK6HnZuy5XtgfWRllrpdEHKV
      Please see the following link to review a sample or lot specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c0130#product-documentation
      Helpful?
  2. Can collagenase be added to dissolve natural collagen fibers in dissolvable sutures like catgut? Also, is item C0130 suitable for this purpose?
    1 answer
    1. Upon verification, there is currently no collagenase product tested with catgut suture as a substrate. However, literature suggests that digestion of dissolvable sutures (collagen or catgut) is achievable using collagenase. Additionally, one might consider adding pepsin for the hydrolysis of catgut, as suggested by a publication where pepsin (pH 1.6) was used alongside collagenase (pH 7.4) to replicate an in vivo environment in an in vitro hydrolysis setting.
      Reference: Biomaterials. 1992;13(7):448-54. doi: 10.1016/0142-9612(92)90165-k. Title: Degradation of collagen suture in vitro and in vivo PMID: 1633219
      Helpful?
  3. Is Product C0130, Collagenase, sterile?
    1 answer
    1. This product does not consist of a sterile preparation of Collagenase. Upon reconstitution, solutions should be sterile filtered through a 0.22 micron filter.
      Helpful?
  4. How should Product C0130, Collagenase, be prepared for use in tissue digestions?
    1 answer
    1. For use in tissue culture applications, Collagenase can be solubilized in calcium-free solutions such as Hanks Balanced Salts (H2387) or Earl's' Balanced Salt Solution (E6267).
      Helpful?
  5. What is the activity of the lot number of Product C0130, Collagenase, which I have?
    1 answer
    1. The activity and specific activity for each lot number can be obtained from the certificate of analysis.
      Helpful?
  6. How should I prepare a stock solution of Product C0130, Collagenase?
    1 answer
    1. Stock solutions of crude Collagenase may be prepared at 10 mg/ml of Collagenase in TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM calcium chloride, pH 7.4 at 37°C) and are stable if frozen quickly in aliquots and kept frozen at -20°C. Freeze-thaw cycles will damage the enzyme.
      Helpful?
  7. What type of Collagenases are present in Product C0130, Collagenase,?
    1 answer
    1. This Collagenase is obtained from the culture filtrate of Clostridium histolyticum. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68 - 130 kDa. It does not contain any Matrix Metalloprotease.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Glasgow, UK
    • Reviews 2
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Clostridium histolyticum
    Good product. Usefull for cell isolation from heart.
    Helpful?