Vai a
C6885
Collagenasi
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sinonimo/i:
Clostridiopeptidasi A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 63.70
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 162.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 542.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 942.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 3770.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Biological source:
Clostridium histolyticum
CHF 63.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Clostridium histolyticum
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
suitability
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Il Clostridium histolyticum è un clostridio patogeno che produce collagenasi. Queste comprendono una miscela di enzimi contenenti collagenasi, proteasi non specifiche e clostripaina.
Application
La collagenasi può essere utilizzata:
  • nella preparazione di tessuto arterioso per lo studio dei prodotti finali della glicosilazione avanzata (AGE).
  • per l'utilizzo, insieme ad altre proteasi, nella disgregazione di tumore umano, rene di topo, cervello umano, epitelio polmonare e molti altri tessuti.
  • negli studi sulla perfusione di fegato e reni, nella digestione del pancreas e nell′isolamento delle cellule non parenchimali del fegato.
  • per la preparazione di epatociti vitali dal fegato di ratto e per l'isolamento delle cellule adipose dal tessuto adiposo di ratto
Biochem/physiol Actions
La collagenasi è attivata da quattro grammi atomo di calcio per mole di enzima. È inibita da etilen-glicol-bis(beta-amminoetil etere) - acido N, N, N′,N′-tetraacetico, beta-mercaptoetanolo, glutatione, acido tioglicolico e 8-idrossichinolina.
La collagenasi è attivata da quattro grammi di calcio per mole di enzima. È inibita da etilen-glicol-bis(β-amminoetil etere) - acido N, N, N′,N′-tetraacetico, β-mercaptoetanolo, glutatione, acido tioglicolico e 8-idrossichinolina. Le collagenasi, insieme alle proteasi neutre, svolgono un importante ruolo nel rilascio delle cellule dai tessuti. La collagenasi riconosce la sequenza -R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-, dove X è spesso un aminoacido neutro.
Preparation Note
Le soluzioni tipicamente sono preparate a conc. 1-2 mg/mL in tampone TESCA (contenente 50 mM TES, 0,36 mM calcio cloruro, pH 7,4 a 37 °C).
Questo prodotto contiene anche clostripaina, una proteasi neutra aspecifica e attività triptiche.
Other Notes
Una unità di digestione del collagene (CDU) libera peptidi da collagene proveniente da tendine d′Achille bovino equivalente in colore ninidrina a 1,0 μmole di leucina in 5 ore a pH 7,4 a 37 °C in presenza di ioni calcio. Una unità di idrolisi FALGPA idrolizza 1,0 μmole di furilacriloil-Leu-Gly-Pro-Ala per minuto a 25 °C. Una unità di proteasi neutra idrolizza caseina e produce colore equivalente a 1,0 μmole di tirosina per 5 ore a pH 7,5 a 37 °C. Una unità di clostripaina idrolizza 1,0 μmole of BAEE per minuto a pH 7,6 a 25 °C in presenza di DTT.
Disclaimer
Questo prodotto, così come fornito, è stabile per un anno a -20°C. Non si osserva perdita in FALGPA o nell′attività della proteasi in 30 giorni a 37°C, 50°C e -20°C. Soluzioni di collagenasi grezza sono stabili se congelate rapidamente in aliquote (a 10 mg/mL) e tenute a -20°C. Ulteriori cicli di congelamento-scongelamento finiscono per danneggiare la soluzione. Il prodotto preserva il 100% di attività per oltre 7 ore se mantenuto in ghiaccio.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C1764C5138C7657
Collagenasi suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C6885
Collagenasi
Collagenasi 0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C1764
Collagenasi
Collagenasi suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C5138
Collagenasi
Collagenasi Type XI, 2-5 FALGPA units/mg solid, ≥800 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C7657
Collagenasi
description
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
description
0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
description
suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
description
Type XI, 2-5 FALGPA units/mg solid, ≥800 CDU/mg solid
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
-
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
specific activity
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
specific activity
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥800 CDU/mg solid, 2-5 FALGPA units/mg solid
suitability
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes
suitability
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes
suitability
suitable for release of physiologically active rat hepatocytes
suitability
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collagenasi
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. In case I want to make a stock solution of Collagenase type II of C. histolyticum to store at -20°C, can this be made in PBS or should this PBS already be supplemented with CaCl2? This is not specified in the product information sheet. Thank you. 
    1 answer
    1. Collagenase would be soluble in PBS, however it is recommended to dissolve the enzyme in TESCA buffer containing 50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride. Aliquotes may be stored up to 1 year at -20°C. Avoid repeated freeze thaw cycles. Please see the link below to the product information sheet for additional details.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/321/500/c6885pis.pdf