Vai a
C2674
Collagenasi
lyophilized powder, ≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Sinonimo/i:
Clostridiopeptidasi A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 200.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 640.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 687.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-582-9
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Biological source:
Clostridium histolyticum
Concentration:
1 mg/mL
CHF 200.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Clostridium histolyticum
Quality Segment
type
Type I-A
form
lyophilized powder
specific activity
≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
mol wt
68-130 kDa
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
pH
6.3-8.8
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
La collagenasi è una proteasi che scinde la proteina a tripla elica chiamata collagene. Esistono tre tipi di collagenasi tissutali; appartengono alla famiglia delle metalloproteinasi della matrice (MMP). La collagenasi ottenuta da Clostridium histolyticum ha un′attività molto intensa e digerisce il collagene da entrambe le estremità, a basse temperature fino a 4-10 °C. Le miscele di collagenasi grezza contengono due tipi principali di enzimi, vale a dire la collagenasi e la clostripaina.
Application
La collagenasi ottenuta da Clostridium histolyticum è stata usata nelle seguenti applicazioni:
  • isolamento delle cellule del Sertoli;
  • confronto tra metodi enzimatici;
  • preparazione di tessuti da sottoporre a immunocitochimica;
  • estrazione di liquido seminale da testicoli;
  • preparazione di sospensioni di cellule singole;
  • immunofluorescenza
Questo prodotto è adatto per disaggregare tumori umani, tessuto renale di topo, tessuto cerebrale umano fetale e adulto, polmone e molti altri tessuti epiteliali. Si è dimostrato efficace anche in studi di perfusione epatica e renale, nella digestione del pancreas, nell′isolamento di cellule epatiche non parenchimali di ratto e nella preparazione di epatociti. La collagenasi è stata usata anche nella preparazione di tessuto arterioso per lo studio dei prodotti finali della glicosilazione avanzata. Questo enzima è stato esaminato ai fini del rilascio di epatociti a una concentrazione di circa 1 mg/mL. Le concentrazioni per la digestione variano da 0,1 a 5 mg/mL.
Idoneo per l′impiego nella preparazione di sospensioni di cellule singole per successivo sequenziamento.
Biochem/physiol Actions
Il prodotto a base di collagenasi è una miscela di enzimi secreti da C. histolyticum e i diversi prodotti si differenziano in base ai rispettivi rapporti tra i 10-18 componenti presenti negli enzimi secreti. I componenti principali sono due collagenasi, la clostripaina e una proteasi neutra. L′azione sinergica di questi enzimi degrada il collagene e altro materiale intracellulare. Per un′efficace liberazione delle cellule dal tessuto è necessaria l′azione di entrambe le collagenasi e della proteasi neutra. Diversi tipi di collagene costituiscono i substrati naturali della collagenasi.
La collagenasi è attivata da quattro grammi atomo di calcio per mole di enzima. È inibita da etilen-glicol-bis(beta-amminoetil etere) - acido N, N, N′,N′-tetraacetico, beta-mercaptoetanolo, glutatione, acido tioglicolico e 8-idrossichinolina.
Preparation Note
Questa collagenasi è ottenuta filtrando la coltura di Clostridium histolyticum. Si ritiene che il filtrato della coltura contenga almeno 7 diverse proteasi con pesi molecolari compresi fra 68 e 130 kDa. Il prodotto appartiene al Tipo I-A. Solitamente le soluzioni si preparano a concentrazioni di 1-2 mg/mL in tampone TESCA, con 50 mM TES, 0,36 mM cloruro di calcio, pH 7,4 a 37 °C.
Other Notes
Una unità di digestione del collagene (CDU) libera peptidi da collagene proveniente da tendine d′Achille bovino equivalente in colore ninidrina a 1,0 μmole di leucina in 5 ore a pH 7,4 a 37 °C in presenza di ioni calcio. Una unità di idrolisi FALGPA idrolizza 1,0 μmole di furilacriloil-Leu-Gly-Pro-Ala per minuto a 25 °C. Una unità di proteasi neutra idrolizza caseina e produce colore equivalente a 1,0 μmole di tirosina per 5 ore a pH 7,5 a 37 °C. Una unità di clostripaina idrolizza 1,0 μmole of BAEE per minuto a pH 7,6 a 25 °C in presenza di DTT.
Disclaimer
Questo prodotto come fornito è stabile per un anno a -20 °C. Non c′è perdita in FALGPA o nell′attività della proteasi in 30 giorni a 37 °C, 50 °C e -20 °C. Soluzioni di collagenasi grezza sono stabili se congelate rapidamente in aliquote (a 10 mg/mL) e mantenute congelate a -20 °C. Ulteriori cicli di congelamento-scongelamento danneggerebbero la soluzione. Il prodotto tenuto in ghiaccio conserva il 100% di attività per 7 ore.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C9407C2014C6885
Collagenasi lyophilized powder, ≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Sigma-Aldrich
C2674
Collagenasi
Collagenasi powder, Suitable for the digestion and isolation of physiologically active pancreatic islet cells, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
C9407
Collagenasi
Collagenasi 0.2 μm filtered, Type V-S, ≥1 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C2014
Collagenasi
Collagenasi suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C6885
Collagenasi
description
lyophilized powder, ≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
description
powder, Suitable for the digestion and isolation of physiologically active pancreatic islet cells, suitable for cell culture
description
0.2 μm filtered, Type V-S, ≥1 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
description
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
-
biological source
Clostridium histolyticum
specific activity
≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥800 units/mg solid
specific activity
≥1 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
technique(s)
single cell analysis: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
1 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-125 kDa
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collagenasi
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. What testing was done to establish this particular enzyme is cell culture grade?
    1 answer
    1. This product is not specifically tested for use in 'cell culture', however it is tested for cell dissociation. The testing falls into the broad scope of cell culture in that the product is not cytotoxic and is enzymatically capable of preparing a single cell suspension. Details may be review in the PROPERTIES section as well as the Certificate of Analysis. See the link below to review a sample document:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/C2674-100MG0000227617.pdf