Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 247.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Bryostatin 1, ≥99%, solid
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(C(=O)OC)=C1/C[C@@]2([H])C[C@]3(O)O[C@]([H])(C[C@@H](O)CC(=O)O[C@H](C[C@]4([H])C\C(=C(\[H])C(=O)OC)[C@H](OC(=O)\C=C\C=C\CCC)[C@@](O)(O4)C(C)(C)\C=C\[C@@]([H])(C1)O2)[C@@H](C)O)C[C@H](OC(C)=O)C3(C)C
InChI
1S/C47H68O17/c1-10-11-12-13-14-15-39(51)62-43-31(22-41(53)58-9)21-34-25-37(28(2)48)61-42(54)24-32(50)23-35-26-38(59-29(3)49)45(6,7)46(55,63-35)27-36-19-30(20-40(52)57-8)18-33(60-36)16-17-44(4,5)47(43,56)64-34/h12-17,20,22,28,32-38,43,48,50,55-56H,10-11,18-19,21,23-27H2,1-9H3/b13-12+,15-14+,17-16+,30-20+,31-22+/t28-,32-,33+,34+,35-,36+,37-,38+,43+,46+,47-/m1/s1
InChI key
MJQUEDHRCUIRLF-TVIXENOKSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| form solid | form solid | form solid | form solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble | solubility DMSO: soluble | solubility DMSO: ~6.8 mg/mL, H2O: insoluble | solubility - |
| color white | color white | color yellow | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bryostatin 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?