Vai a
D1068
DCB
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
3,3′-Dichlorobenzaldazine, NSC 67224
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 297.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated, under inert gas
CHF 297.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated, under inert gas
color
yellow
solubility
DMSO: ~6.8 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cccc(\C=N\N=C\c2cccc(Cl)c2)c1
InChI
1S/C14H10Cl2N2/c15-13-5-1-3-11(7-13)9-17-18-10-12-4-2-6-14(16)8-12/h1-10H/b17-9+,18-10+
InChI key
XMOVWXSCYLINBJ-BEQMOXJMSA-N
Biochem/physiol Actions
3,3′-dichlorobenzaldazine (DCB) serves as an allosteric ligand with neutral cooperativity. It helps to block the positive allosteric regulation of mGluRs (metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGluR5) with the help of 3,3′-difluorobenzaldazine (DFB) and the negative modulatory effect of 3,3′-dimethoxybenzaldazine (DMeOB).
Neutral allosteric modulator of the metabotropic glutamate receptor mGluR5.
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T0202SML0710A7980
DCB ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
D1068
DCB
Tocainide ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
T0202
Tocainide
DDRI-18 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0710
DDRI-18
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
under inert gas, desiccated
storage condition
under inert gas, desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated, under inert gas
solubility
H2O: insoluble, DMSO: ~6.8 mg/mL
solubility
H2O: ≥5 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: ~14 mg/mL, H2O: >5 mg/mL
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)