Vai a
B6396
2′(3′)-O-(4-benzoilbenzoil)adenosina 5′-trifosfato
≥93%
Sinonimo/i:
Benzoilbenzoil-ATP, Bz-ATP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 234.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 409.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H24N5O15P3 · xC6H15N × yH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
715.39 (anhydrous free acid basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
CHF 234.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥93%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)CC.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](OC(=O)c4ccc(cc4)C(=O)c5ccccc5)[C@H]3O
InChI
1S/C24H24N5O15P3.C6H15N/c25-21-17-22(27-11-26-21)29(12-28-17)23-19(31)20(16(41-23)10-40-46(36,37)44-47(38,39)43-45(33,34)35)42-24(32)15-8-6-14(7-9-15)18(30)13-4-2-1-3-5-13;1-4-7(5-2)6-3/h1-9,11-12,16,19-20,23,31H,10H2,(H,36,37)(H,38,39)(H2,25,26,27)(H2,33,34,35);4-6H2,1-3H3/t16-,19-,20-,23-;/m1./s1
InChI key
HVOVBTNCGADRTH-WBLDMZOZSA-N
General description
Il 2′(3′)-O-(4-benzoilbenzoil)adenosina 5′-trifosfato è un analogo fotoreattivo dell′ATP.
Application
Utile come marcatore di fotoaffinità per proteine ed enzimi che legano l′ATP.
Il sale di trietilammonio del 2′(3′)-O-(4-benzoilbenzoil)adenosina 5′-trifosfato è stato usato come agonista dei recettori P2X4 in sezioni di rene di ratto, in ratti con diabete di tipo I indotto e in coltura concomitante di astrociti−neuroni. È stato usato anche come analogo sintetico dell′ATP nel terreno E3 isotonico.
Biochem/physiol Actions
Agonista purinergico P2X selettivo. A livello dei recettori omodimerici P2X7 è più potente dell′ATP.
Il sale di trietilammonio del 2′(3′)-O-(4-benzoilbenzoil)adenosina 5′-trifosfato è un agonista dei recettori purinergici (P2X). A livello dei recettori omodimerici P2X7 è più potente dell′ATP. É efficace anche nell′attivazione dei recettori P2X1, P2X2 e P2X3. Utile come marcatore di fotoaffinità per proteine ed enzimi che legano l′ATP.
Other Notes
Isomeri misti
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A5763ATPDS-RO809608
assay
≥93%
assay
≥96%
assay
99%
assay
≥95% (CP)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
crystals
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Molecular and functional properties of P2X receptors?recent progress and persisting challenges
Kaczmarek-Hajek K, et al.
Purinergic Signaling, 8(3), 375-417 (2012)
Ji Zhao et al.
Molecular neurodegeneration, 4, 4-4 (2009-01-16)
Insulin-degrading enzyme (IDE) is a ubiquitously expressed zinc-metalloprotease that degrades several pathophysiologically significant extracellular substrates, including insulin and the amyloid beta-protein (Abeta), and accumulating evidence suggests that IDE dysfunction may be operative in both type 2 diabetes mellitus and Alzheimer
Diabetes-induced Neuropathic Mechanical Hyperalgesia Depends on P2X4 Receptor Activation in Dorsal Root Ganglia
Teixeira JM, et al.
Neuroscience, 398, 158-170 (2019)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B6396-25MG04061833434765
B6396-5MG04061833434772
Questions
  1. The molecular weight of this reagent is displayed as 715.39 on the specification sheet, but it actually contains triphosphate triethylammonium and water, so how should I think about the molecular weight?
    1 answer
    1. The molecular weight listed for this material is the anhydrous-free acid. The triethylammonium and water content are variable from lot to lot. The maximum allowable water content is 6%, while the expected triethylammonium specification range is 0.5-4.4 mol/mol BzATP. The triethylammonium and water content are reported on the lot-specific Certificate of Analysis.