Vai a
ATPDS-RO
Roche
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt trihydrate
=99%, pkg of 1 g (10519979001), pkg of 5 g (10519987001)
Sinonimo/i:
ATP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 114.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 277.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20N5Na2O16P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
605.19
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
eCl@ss:
32119108
Assay:
99%
Form:
crystals
Storage temp.:
2-8°C
CHF 114.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
Disodium salt
assay
99%
form
crystals
mol wt
507.2 (ATP), Mr 551.14 (ATP-Na2)
packaging
pkg of 1 g (10519979001), pkg of 5 g (10519987001)
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.3H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
InChI key
MWEQTWJABOLLOS-AZGWGOJFSA-L
General description
The special quality of ATP contains highly purified Adenosine-5′-triphosphate in crystal form.
Application
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt trihydrate has been used:
  • in analyzing the ATP turnover cycle of microtubule motors
  • for activating the NLR family pyrin domain containing 3 (NLRP3) inflammasome to perform in vitro stimulation of bone marrow-derived dendritic cells (BMDCs)
  • for in vitro ubiquitination
It is also suitable for the luminometric determination of luciferase (Luc) activity in cell extracts.
Biochem/physiol Actions
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) is a key energy currency, with high phosphate transfer potential, in all living organisms. ATP participates in several biological processes such as membrane transport, muscle contraction and synthesis, and degradation of biological molecules. It serves as an intracellular and extracellular signaling molecule in certain cellular processes such as cell motility, organ development, neurotransmission, and insulin secretion. Adenosine 5′-triphosphate (ATP) acts as a substrate for proteins of the kinesin superfamily.
Preparation Note
Storage conditions (working solution): The reconstituted aqueous solution is stable at 2 to 8 °C for one week.
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)