Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 267.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 533.00 |
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1690.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 267.00
Nome del prodotto
Adenosine 3′,5′-diphosphate disodium salt, ≥96%
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
assay
≥96%
form
powder
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C3O
InChI
1S/C10H15N5O10P2.Na.H/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7(25-27(20,21)22)4(24-10)1-23-26(17,18)19;;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22);;
InChI key
ISROZYFZEAVMSP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- to spot sample on cellulose high-performance thin-layer chromatography (HPTLC) plates in two-dimensional thin layer chromatography
- in enzyme activity assay to study the activities of HOS2/FIERY1 wild type
- hos2 mutant and fiery1?2 mutant protein against 3′-phosphoadenosine 5′-phosphate (PAP)
- as a standard for the quantification of phosphoadenosines
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥96% | description ≥95% | description ≥97% (HPLC), powder | description ≥98.5% (HPLC), powder |
| biological source synthetic (inorganic) | biological source - | biological source synthetic | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥96% | assay ≥95% | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98.5% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL, clear, colorless (pH of aqueous solution is approx. 3.0. The sodium salt (A6885) is about 20× more soluble.) |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?