Vai a
B4813
BGP-15
≥98% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 157.00
CHF 133.45
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 632.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H22N4O2· 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
CHF 133.45
Prezzo di listinoCHF 157.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
deionized water: 28 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.N\C(=N/OCC(O)CN1CCCCC1)c2cccnc2
InChI
1S/C14H22N4O2.2ClH/c15-14(12-5-4-6-16-9-12)17-20-11-13(19)10-18-7-2-1-3-8-18;;/h4-6,9,13,19H,1-3,7-8,10-11H2,(H2,15,17);2*1H
InChI key
ISGGVCWFTPTHIX-UHFFFAOYSA-N
General description
BGP-15 is a hydroxylamine derivative, which has cytoprotective and neuroprotective properties. It reduces phospho- c-Jun N-terminal kinase (pJNK) and p38 stress signalling. BGP-15 also stimulates non-specific serine/threonine protein kinase (AKT) and insulin-like growth factor 1 receptor (IGFR1) protective signalling. BGP-15 functions as an insulin sensitizer in an olanzapine-induced metabolic disorder. It protects cells against cell death and enhances the expression of heat shock protein (HSP). BGP-15 might be used to treat heart failure (HF) and atrial fibrillation (AF).[1]
Application
BGP-15 has been used to study its influence on proteasomal degradation of missense dystrophins.
Biochem/physiol Actions
BGP-15 is PARP inhibitor, HSP72 activator.
BGP-15 is PARP inhibitor, HSP72 activator.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C8874565840S5451
BGP-15 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B4813
BGP-15
CGP-37157 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
C8874
CGP-37157
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
deionized water: 28 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
deionized water: ≥5 mg/mL
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Disease-proportional proteasomal degradation of missense dystrophins
Talsness DM, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 112(40), 12414-12419 (2015)
BGP-15 prevents the death of neurons in a mouse model of familial dysautonomia
Ohlen SB, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 114(19), 5035-5040 (2017)
BGP-15 protects against oxidative stress-or lipopolysaccharide-induced mitochondrial destabilization and reduces mitochondrial production of reactive oxygen species
Sumegi K, et al.
PLoS ONE, 12(1), e0169372-e0169372 (2017)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B4813-5MG04061833217597
B4813-25MG04061833217580