Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 82.10 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 261.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
deionized water: ≥5 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.COc1cccc(CCc2ccccc2OCC(CN(C)C)OC(=O)CCC(O)=O)c1
InChI
1S/C24H31NO6.ClH/c1-25(2)16-21(31-24(28)14-13-23(26)27)17-30-22-10-5-4-8-19(22)12-11-18-7-6-9-20(15-18)29-3;/h4-10,15,21H,11-14,16-17H2,1-3H3,(H,26,27);1H
InChI key
POQBIDFFYCYHOB-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form solid | form powder | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility deionized water: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?