Vai a
C8874
CGP-37157
≥98% (HPLC), SERCA antagonist , powder
Sinonimo/i:
7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,5-dihydro-4,1-benzothiazepin-2(3H)-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 144.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 570.00
CHF 484.50
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H11Cl2NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 144.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
CGP-37157, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc2NC(=O)CSC(c3ccccc3Cl)c2c1
InChI
1S/C15H11Cl2NOS/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(20-8-14(19)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7,15H,8H2,(H,18,19)
InChI key
KQEPIRKXSUIUTH-UHFFFAOYSA-N
General description
CGP-37157 is a benzothiazepine compound, which is derived from clonazepam. It functions as a sarco/endoplasmic reticulum Ca2+ ATPase (SERCA) antagonist and ryanodine receptor channels (RyR) agonist. CGP-37157 regulates intracellular signaling of calcium in smooth, cardiac and skeletal muscle cells and non-muscle systems.
Application
CGP-37157 has been used as a mitochondrial sodium-calcium exchanger (mNCX) inhibitor to study the role of normal mitochondrial calcium dynamics in sustaining dendritic spinogenesis.
Biochem/physiol Actions
Specific inhibitor of mitochondrial Na+/Ca2+ exchange as well as sarcoplasmic reticulum calcium-stimulated ATPase and possibly other calcium channels.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2761SML2760SML0376
CGP-37157 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
C8874
CGP-37157
SGC6870N ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2761
SGC6870N
SGC6870 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2760
SGC6870
CGS 9895 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0376
CGS 9895
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >2 mg/mL (warmed)
color
white
color
white to beige
color
white to beige
color
light yellow to light brown
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CGP-37157
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C8874-5MG04061833234235
C8874-25MG04061833234228