Vai a
B3279
Nα-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride
proteolytic enzyme substrate, chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
L-BAPA, L-BAPNA, BANI
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 271.00
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 446.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’230.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22N6O4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.88
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
244-505-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4081878
CHF 271.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Nα-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
acetone: water (1:1): 40.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H22N6O4.ClH/c20-19(21)22-12-4-7-16(24-17(26)13-5-2-1-3-6-13)18(27)23-14-8-10-15(11-9-14)25(28)29;/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2,(H,23,27)(H,24,26)(H4,20,21,22);1H/t16-;/m0./s1
InChI key
DEOKFPFLXFNAON-NTISSMGPSA-N
General description
Chromogenic substrate for trypsin and other proteolytic enzymes.
Na-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride (L-BAPNA) is a colorless, chromogenic substrate for proteolytic enzymes such as trypsin, actinidin, and papain.
Application
Nα-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride has been used as substrate:
  • to measure papain activity in spectrophotometric amidase assay
  • to measure the inhibitory function of human cystatin C (HCC) on the protease activity of papain by colorimetric assay
  • for trypsin
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B3133B4875B4500
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥97% (HPLC)
solubility
acetone: water (1:1): 40.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
acetone: water (1:1): 50 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL (colorless to dark green-yellow to dark brown-yellow)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)