Vai a
B3133
Nα-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride
trypsin substrate, chromogenic, ≥99% (TLC), powder, suitable for substrate for trypsin
Sinonimo/i:
L-BAPA, L-BAPNA, BANI
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 112.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 221.00
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 360.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1130.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22N6O4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.88
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
244-505-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4081878
NACRES:
NA.32
CHF 112.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Nα-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, ≥99% (TLC), suitable for substrate for trypsin
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
acetone: water (1:1): 50 mg/mL
suitability
suitable for substrate for trypsin
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H22N6O4.ClH/c20-19(21)22-12-4-7-16(24-17(26)13-5-2-1-3-6-13)18(27)23-14-8-10-15(11-9-14)25(28)29;/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2,(H,23,27)(H,24,26)(H4,20,21,22);1H/t16-;/m0./s1
InChI key
DEOKFPFLXFNAON-NTISSMGPSA-N
General description
Chromogenic substrate for trypsin and other proteolytic enzymes.
Nα-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride is a substrate for trypsin.
Application
Nα-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride has been used as a substrate:
  • for chymotrypsin and trypsin activity assay in enzymatic extract (EE) of M. tenellum and pancreatic tissue homogenates
  • in trypsin and papain standard curve generation
  • in serine protease and fibrinogenolytic assays of eupolytin1 protein
Other Notes
Similar to B3279, but produced for Sigma.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B4875B3279B4500
description
≥99% (TLC), suitable for substrate for trypsin
description
≥98%
description
≥98% (HPLC)
description
trypsin substrate
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
solubility
acetone: water (1:1): 50 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL (colorless to dark green-yellow to dark brown-yellow)
solubility
acetone: water (1:1): 40.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
suitability
suitable for substrate for trypsin
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)