Vai a
B4875
Nα-Benzoyl-DL-arginine 4-nitroanilide hydrochloride
trypsin substrate, chromogenic, elastase substrate, ≥98%, powder
Sinonimo/i:
Nα-Benzoyl-DL-arginine p-nitroanilide hydrochloride, BANI, BAPNA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 73.30
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 76.30
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 96.70
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 254.00
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 437.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22N6O4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.88
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
213-011-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4081878
CHF 73.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Nα-Benzoyl-DL-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, ≥98%
Quality Level
assay
≥98%
form
powder
color
, white to light yellow to light brown
solubility
DMSO: 50 mg/mL (colorless to dark green-yellow to dark brown-yellow)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NC(=N)NCCCC(NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H22N6O4.ClH/c20-19(21)22-12-4-7-16(24-17(26)13-5-2-1-3-6-13)18(27)23-14-8-10-15(11-9-14)25(28)29;/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2,(H,23,27)(H,24,26)(H4,20,21,22);1H
InChI key
DEOKFPFLXFNAON-UHFFFAOYSA-N
General description
Nα-Benzoyl-DL-arginine 4-nitroanilide hydrochloride (DL-BAPNA) is a chromogenic substrate for proteolytic enzymes such as trypsin, amidase, and balterobin. Hydrolysis of DL-BAPNA at the bond between the arginine and the p-nitroaniline moieties releases the chromophore p-nitroaniline, which can be detected by colorimetric analysis.
A chromogenic trypsin substrate.
Application
Nα-Benzoyl-DL-arginine 4-nitroanilide hydrochloride has been used as a substrate for trypsin and elastase in enzyme analysis.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B3279B4750B7632
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
DMSO: 50 mg/mL (colorless to dark green-yellow to dark brown-yellow)
solubility
acetone: water (1:1): 40.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
, white to light yellow to light brown
color
-
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.
I Kurtovic et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 143(4), 432-440 (2006-02-07)
A trypsin fraction was isolated from the pyloric ceca of New Zealand farmed chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha) by ammonium sulfate fractionation, acetone precipitation and affinity chromatography. The chinook salmon enzyme hydrolyzed the trypsin-specific synthetic substrate benzoyl-DL-arginine-p-nitroanilide (DL-BAPNA), and was inhibited
Nguyen Van Quan et al.
Saudi pharmaceutical journal : SPJ : the official publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 27(5), 643-649 (2019-07-13)
This study was the first to detect the presence of the two compounds momilactone A (MA) and momilactone B (MB) in rice bran using liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry (LC-ESI-MS). By in vitro assays, both MA and MB exhibited potent inhibitory
Anju Singh et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 1-14 (2017-09-21)
Regulatory regions in human genome, enriched in guanine-rich DNA sequences have the propensity to fold into G-quadruplex structures. On exploring the genome for search of G-tracts, it was interesting to find that promoter of Human Myosin Gene (MYH7) contains a
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B4875-500MG04061835553839
B4875-1G04061835504572
B4875-10G04061835553822
B4875-100MG04061835540709
B4875-5G04061835504589
Questions
  1. Why do the bottoms of the vials/bottles of product B4875-100MG (Nα-Benzoyl-DL-arginine 4-nitroanilide hydrochloride) appear to have no bottom? How is the product contained within the vials despite this unusual appearance? Is this a packaging defect?
    1 answer
    1. The product is packaged in bottomless glass bottles with an inserted fused cone. The micro-vials contain the product within an inner cone, while the bottomless outer glass cylinder, serves as a stand. This design is intentional and not a defect.