Vai a
A5922
Amifostine trihydrate
≥97% (TLC), powder
Sinonimo/i:
2-(3-Aminopropyl)aminoethyl phosphorothioate, WR2721
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 620.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H15N2O3PS · 3 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
powder
CHF 620.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP(SCCNCCCN)(O)=O.O.O.O
InChI
1S/C5H15N2O3PS.3H2O/c6-2-1-3-7-4-5-12-11(8,9)10;;;/h7H,1-6H2,(H2,8,9,10);3*1H2
InChI key
TXQPXJKRNHJWAX-UHFFFAOYSA-N
Application
Amifostine may provide renal protection during PRRT using somatostatin analogs by mitigating radiation damage and reducing the absorbed kidney radiation dose. Amifostine remediates the degenerative effects of radiation on the mineralization capacity of the murine mandible.
Biochem/physiol Actions
Radioprotective agent. Selectively protects normal tissues from the damaging effects of anti-neoplastic radiation therapy. Selectivity is due to preferential uptake by normal tissues and subsequent metabolic activation to 2-(3-aminopropyl)aminoethanethiol.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0103SML1924A5879
AMTB hydrate ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0103
AMTB hydrate
T1AM ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1924
T1AM
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A5922-100MG04061833376607