Vai a
SML0103
AMTB hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(3-aminopropyl)-2-[(3-methylphenyl)methoxy]-N-(2-thienylmethyl)-benzamide hydrochloride (1:1) hyclate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 138.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 419.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H26N2O2S·HCl · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.99 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 138.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(OCC2=C(C)C=CC=C2)C=CC=C1)N(CCCN)CC3=CC=CS3.Cl.O
InChI
1S/C23H26N2O2S.ClH.H2O/c1-18-8-2-3-9-19(18)17-27-22-12-5-4-11-21(22)23(26)25(14-7-13-24)16-20-10-6-15-28-20;;/h2-6,8-12,15H,7,13-14,16-17,24H2,1H3;1H;1H2
InChI key
RTYVTAQFASBIDN-UHFFFAOYSA-N
Application
AMTB hydrate has been used as an inhibitor of transient receptor potential cation channel, subfamily melastatin, member 8 (TRPM8) in breast cancer cells and murine T cells.
Biochem/physiol Actions
AMTB is a TRPM8 ion channel blocker
AMTB is a TRPM8-selective antagonist with no cross reactivity to TRPV1 or 4. The pIC50 of icilin activation of TRPM8 is 6.23 i.v. administration of AMTB reduced the frequency of rhythmic contractions in volume-loaded bladder and inhibited blood pressure and visceromotor reflex responses to bladder distention.
AMTB is a 2-benzyloxy-benzoic acid amide derivative, which also inhibits voltage-gated sodium channels (Nav) and their isoforms.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0893SML2639P6499
AMTB hydrate ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0103
AMTB hydrate
BDT001 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2639
BDT001
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
solid, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)