Vai a
A3913
L-Argininamide dihydrochloride
≥98%, suitable for ligand binding assays
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H15N5O · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.14
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Argininamide dihydrochloride,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
InChI
1S/C6H15N5O.ClH/c7-4(5(8)12)2-1-3-11-6(9)10;/h4H,1-3,7H2,(H2,8,12)(H4,9,10,11);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
BPQLYFCEVVKLLX-WCCKRBBISA-N
Application
L-Argininamide dihydrochloride has been used as an additive to compare its effect over L-arg in egg lysozyme refolding studies.[1] It has also been used as a component of substrate stock solution for enzymatic kyotorphin synthesis.[2]
Biochem/physiol Actions
L-Argininamide (L-Arm) is a hydrophilic amino acid derivative[2] that is used as a model compound in physicochemical characteristic studies of ligand binding DNA aptamers and their potential development as fluorescent aptasensors.[3]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T4626A3785A1057
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥98%
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white
color
-
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A3913-5G04061832421087
A3913-1G04061826055403