Vai a
A2934
Sieroalbumina
lyophilized powder, essentially globulin free, low endotoxin, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 221.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 698.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable
Impurities:
essentially globulin free, ≤1 ng/mg endotoxin
CHF 221.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine
Quality Level
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable
impurities
essentially globulin free, ≤1 ng/mg endotoxin
pH
5.2
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected, VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Bovine Serum Albumin (BSA) is a globular non-glycosylated protein that encompasses structurally distinct domains (I, II, and III) with two sub-domains, A and B within each domain. Structurally, BSA is an α-helical protein with 17 cysteine residues.[1]
Application
Bovine Serum Albumin has been used:
  • as a component of the minimal liquid medium to culture Porphyromonas gingivalis strains[2]
  • as a standard protein to quantify microsomes homogenate using Bradford method[3]
  • as a blocking agent in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) of fecal lactoferrin[4]
Biochem/physiol Actions
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Bovine Serum Albumin (BSA) is widely used in drugs and antibody delivery.[5] It also finds applications in nanoparticle preparations and is useful in targeting tumor tissues. BSA is non-immunogenic and non-toxic.[5] It also shows binding with metal ions.[1]
Features and Benefits
  • Low endotoxin
  • Essentially globulin-free
Preparation Note
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Prepared using heat shock fractionation
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A3733A9085A2153
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
origin
USA origin
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sieroalbumina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nancy Machorro-Rojas et al.
Molecular medicine reports, 20(3), 2083-2090 (2019-07-02)
The intestinal epithelium is a monolayer of cells arranged side‑by‑side and connected by tight junction (TJ) proteins expressed at the apical extreme of the paracellular membrane. This layer prevents stress‑induced inflammatory responses, thus helping to maintain gut barrier function and
Botros B Shenoda et al.
Current protocols in pharmacology, 79, 9-9 (2017-12-21)
Pharmacogenomic approaches used to investigate how genes affect drug responses are critical for designing personalized therapies aimed at maximizing efficacy and minimizing adverse effects. Drug efficacy is often dependent on the sequence and expression levels of drug target genes or
Tamara Topală et al.
Clujul medical (1957), 87(4), 215-219 (2014-01-01)
The continuous search for new molecules with therapeutic abilities has led to the synthesis and characterization of a large number of metal complexes, proven to exhibit potential as pharmacological agents through their antibacterial, antiviral, antifungal and antineoplastic properties. As serum
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A2934-100G04061833359983
A2934-5G04061833693148
A2934-25G04061833359990