Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 115.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 115.00
Nome del prodotto
6-Azauracil, ≥98%
Quality Level
assay
≥98%
form
powder
mp
274-275 °C (lit.)
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow-green
SMILES string
O=C1NN=CC(=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-2-1-4-6-3(8)5-2/h1H,(H2,5,6,7,8)
InChI key
SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% | assay ≥98.0% (acidimetric) |
| solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow-green | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility 1 M NaOH: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility - |
| mp 274-275 °C (lit.) | mp 157-159 °C (lit.) | mp - | mp 274-275 °C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Product Information Sheet
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A1757-5G | 04061833342978 |