Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 99.90 |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H3N2O4K
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.19
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
246-341-0
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
CHF 99.90
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
1 M NaOH: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H4N2O4.K/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);/q;+1/p-1
InChI key
DHBUISJCVRMTAZ-UHFFFAOYSA-M
Application
Orotic acid (OA) is an intermediate in de novo pyrimidine biosynthesis that may be used to study the specificity and kinetics of orotate phosphoribosyltransferase (OPRT) which catalyzes the reversible phosphoribosyl transfer from 5′-phospho-α-d-ribose 1′-diphosphate (PRPP) to orotic acid (OA), forming pyrophosphate and orotidine 5′-monophosphate (OMP). Orotic acid is used as a starting material for the potential commercial bioproduction of uridine 5′-monophosphate (UMP) by microbes such as Corynebacterium ammoniagenes (ATCC 6872) or Saccharomyces cerevisiae. OA may be used to study the AMPK/SREBP-1 dependent cell signaling pathway and transcription regulation mechanisms that induce hepatic lipogenesis.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| assay ≥98% | assay ≥98% (titration) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% |
| solubility 1 M NaOH: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility 1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow-green |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| O2875-100G | 04061833049761 |