Documenti fondamentali
8.41156
Sigma-Aldrich
6-Azauracil
for synthesis
Sinonimo/i:
6-Azauracil, 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
Scegli un formato
5 G
CHF 77.10
25 G
CHF 334.00
CHF 77.10
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 77.10
25 G
CHF 334.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H3N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
207-318-0
NACRES:
NA.22
CHF 77.10
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
powder
Punto di fusione
274-275 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[nH]1nc[c]([nH][c]1=O)=O
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-2-1-4-6-3(8)5-2/h1H,(H2,5,6,7,8)
SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 275 °C
Melting range (upper value): ≤ 280 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3