Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 146.00 | |
| 5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 535.00 | |
| 25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’830.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 146.00
Nome del prodotto
α-Amylase Inhibitor from Triticum aestivum (wheat seed), Type I, lyophilized powder
biological source
Triticum estivum
Quality Segment
type
Type I
form
lyophilized powder
specific activity
≥1000 inhibitor U/mg protein (using human salivary α-amylase), ≥200 inhibitor U/mg protein (using porcine pancreatic α-amylase)
composition
Protein, 35-65% biuret
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source Triticum estivum | biological source Bacillus sp. | biological source bacterial (Bacillus amyloliquefaciens) | biological source Bacillus sp. |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| specific activity ≥1000 inhibitor U/mg protein (using human salivary α-amylase), ≥200 inhibitor U/mg protein (using porcine pancreatic α-amylase) | specific activity ~380 U/mg | specific activity ≥1,500 units/mg protein (biuret) | specific activity - |
| type Type I | type - | type Type II-A | type - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A1520-1MG | 04061833342381 |
| A1520-25MG | 04061833267134 |
| A1520-5MG | 04061833267141 |