This product is soluble in water. No additional calcium is required. For specific applications it may also be prepared in typical sodium or potassium phosphate buffer solutions.
10069
α-Amylase from Bacillus sp.
powder, yellow-brown, ~380 U/mg
Scegli un formato
CHF 88.80
Scegli un formato
About This Item
CHF 88.80
Prodotti consigliati
Origine biologica
Bacillus sp.
Stato
powder
Attività specifica
~380 U/mg
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
yellow-brown
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a dispersal enzyme to test degradation of S. aureus biofilms[2],
- in the enzymatic hydrolysis of tapioca starch[3]
- in the enzymolysis of plant-based native and the amorphous granular starches[4]
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
In which solution I should to dissolve the alfa amylase? should had ca+2? (for starch degradation)
1 answer-