Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 358.00 | |
| 250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’790.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 358.00
Nome del prodotto
N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol, ≥90%
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
mp
259-260 °C (lit.)
solubility
glacial acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CCCCN)c1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
InChI
1S/C14H20N4O2/c1-2-18(8-4-3-7-15)10-5-6-11-12(9-10)14(20)17-16-13(11)19/h5-6,9H,2-4,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,20)
InChI key
LEOJISUPFSWNMA-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% | assay ≥98% (HPLC) | assay >95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility glacial acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility 2 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 30 mg/mL, clear |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 259-260 °C (lit.) | mp 300 °C (lit.) | mp - | mp - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A0156-25MG | 04061833326978 |
| A0156-250MG | 04061833326961 |