Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.16
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
164804
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
4-Aminophthalhydrazide,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
mp
300 °C (lit.)
solubility
2 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(13)11-10-7(5)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
InChI key
HUDPLKWXRLNSPC-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
4-Aminophthalhydrazide or isoluminol is a chemiluminescent compound that comprises a phthalazine ring. It is more hydrophilic than luminol. Isoluminol is commercially used in a wide variety of in vitro immunoassays and is a chemiluminescence amplifier for studying reactive oxygen species. It is also useful as an electroluminescence (ECL) biosensor and as a probe for rapid microbial detection.
Features and Benefits
Produces chemiluminescence.
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?