Vai a
SML3029
HG-9-91-01
>95% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)-1-(6-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenylamino)pyrimidin-4-yl)urea, HG 9-91-01, N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-N′-(2,6-dimethylphenyl)-N-[6-[[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]urea
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 156.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 505.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H37N7O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
567.68
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>95% (HPLC)
Form:
powder
CHF 156.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
>95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)N(C2=CC=C(OC)C=C2OC)C3=CC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4)=NC=N3
InChI
1S/C32H37N7O3/c1-22-7-6-8-23(2)31(22)36-32(40)39(27-14-13-26(41-4)19-28(27)42-5)30-20-29(33-21-34-30)35-24-9-11-25(12-10-24)38-17-15-37(3)16-18-38/h6-14,19-21H,15-18H2,1-5H3,(H,36,40)(H,33,34,35)
InChI key
UYUHRKLITDJEHB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
HG-9-91-01 is an ATP site-targeting WH-4-023 (KIN112) structural analog that inhibits salt-inducible kinases (SIKs) with improved potency (IC50 = 0.6/6.6/9.6 nM against SIK1/2/3) and selectivity, exhibiting significant inhibitory activity only against 4 kinases among a panel of 108 (% inhibition at 100 nM ∼85/EPHA2, 88/EPHA4, 91/Src, 88/YES1) and much reduced or little potency toward the others (by <67% inhibition at 100 nM), including AMPK-related kinases BTK, MARK and NUAK. HG-9-91-01 (500 nM) enhances LPS-induced IL-10 production, while suppresses proinflammatory cytokine secretion from murine marrow-derived macrophages & dendritic cells (BMDMs & BMDCs) as well as primary human macrophages in a CRTC3-dependent manner. A useful tool for studying SIKs-mediated cellular signaling events.
Potent and selective inhibitor against salt-inducible kinases SIK1, SIK2, and SIK3
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3813SML3802SAB1302559
HG-9-91-01 &gt;95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3029
HG-9-91-01
YKL-05-099 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3813
YKL-05-099
ARN-3236 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3802
ARN-3236
description
>95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
form
powder
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
assay
>95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
, Faint yellow to yellow-brown
color
white to beige
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)