Vai a
91963
Cytotoxicity detection kit
100 tests
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 310.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
41116133
CHF 310.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
usage
100 tests
storage temp.
−20°C
General description
Cytotoxicity LDH Assay Kit-WST is a kit for determination of cytotoxicity by measuring a lactate dehydrogenase (LDH) activity released from damaged cells. LDH is a stable cytoplasmic enzyme present in all types of cells and released into the cell culture medium through damaged plasma membrane. Since Cytotoxicity LDH Assay kit-WST neither reflects the activity of living cells nor is harmful to cells, cytotoxicity can be measured with living cells (homogeneous assay). In addition, it is possible to perform a non-homogeneous assay by using the cell culture supernatant.
After preparation the Working Solution is stable under refrigerated conditions and can readily be used for up to six months.
Features and Benefits
  • Colorimetric assay system
  • Utilize for both homo- and non-homogeneous assays
  • Can be used with and without transferring supernatant
  • Stable Working Solution (6 months at 0°C)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
TOX7APFQIA113
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
usage
100 tests
usage
 kit sufficient for 500 tests
usage
 kit sufficient for 300 reactions (200 μl reactions)
usage
sufficient for 100 tests
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
91963-1KT04061835535729