Documenti fondamentali
QIA113
Sigma-Aldrich
Caspase-8 Detection Kit (FITC-IETD-FMK)
Scegli un formato
1 KIT
CHF 728.00
CHF 728.00
Spedizione prevista il05 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
CHF 728.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.84
CHF 728.00
Spedizione prevista il05 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
impiego
sufficient for 100 tests
Livello qualitativo
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
tecniche
flow cytometry: suitable
input
sample type intact cells
Fluorescenza
λex ~485 nm; λem ~535 nm
Metodo di rivelazione
fluorometric
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A fast, convenient, and sensitive method to measure caspase-8 in living cells. The fluorescent marker, FITC-IETD-FMK, is a labeled, cell-permeable, non-toxic inhibitor that binds irreversibly to activated caspase-8 in living cells. Caspase-8 can be detected by the measurement of fluorescence in a fluorescent microplate reader, flow cytometer, or by fluorescence microscopy.
Specificità
A broad range of species
Componenti
Labeled Caspase-8 Inhibitor (FITC-IETD-FMK), Wash Buffer, Unlabeled Caspase Inhibitor (Z-VAD-FMK), and a user protocol.
Attenzione
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS (O)
Specifiche
Assay Time: 1.5 h
Stoccaggio e stabilità
Upon arrival store the entire contents of the kit at -20°C.