Vai a
74875
8-Octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Sinonimo/i:
Trisodium 8-octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 294.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H21Na3O11S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
650.58
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
CHF 294.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥90% (HPCE)
form
powder
mp
251-260 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 384 nm; λem 409 nm in H2O, λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CCCCCCCC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C24H24O11S3.3Na/c1-2-3-4-5-6-7-22(25)35-18-12-19(36(26,27)28)15-10-11-17-21(38(32,33)34)13-20(37(29,30)31)16-9-8-14(18)23(15)24(16)17;;;/h8-13H,2-7H2,1H3,(H,26,27,28)(H,29,30,31)(H,32,33,34);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
RZVSWISDVXUSGY-UHFFFAOYSA-K
Application
suitable as fluorogenic substrate for esterases, lipases
Other Notes
Highly water soluble enzyme substrate for fluorimetric assay of esterases and lipases at longwave excitation and emission wavelengths[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A7222H152946935
assay
≥90% (HPCE)
assay
≥96.0% (HPCE)
assay
≥96%
assay
≥90% (HPCE)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
solubility
DMF: soluble, H2O: soluble, DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)