Vai a
46935
6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido]hexanoic acid
suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Sinonimo/i:
Fluorescein-5(6)-carboxamidocaproic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 337.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H23NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
489.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
CHF 337.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥90% (HPCE)
form
solid
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCNC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35.OC(=O)CCCCCNC(=O)c6ccc7C(=O)OC8(c9ccc(O)cc9Oc%10cc(O)ccc8%10)c7c6
InChI
1S/2C27H23NO8/c29-16-6-9-20-22(13-16)35-23-14-17(30)7-10-21(23)27(20)19-8-5-15(12-18(19)26(34)36-27)25(33)28-11-3-1-2-4-24(31)32;29-16-6-9-19-22(13-16)35-23-14-17(30)7-10-20(23)27(19)21-12-15(5-8-18(21)26(34)36-27)25(33)28-11-3-1-2-4-24(31)32/h2*5-10,12-14,29-30H,1-4,11H2,(H,28,33)(H,31,32)
InChI key
WEJBWDKWIFHWDE-UHFFFAOYSA-N
Application
6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido]hexanoic acid is used as a fluorescein-based fluorescent label for proteins that can be analyzed in applications such as quenching experiments.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
4694021877M041080
description
suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
description
suitable for fluorescence, ≥75% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
conforms to structure for H-NMR
fluorescence
λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm (pH 8.2), λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
solubility
DMSO: soluble, DMF: soluble
solubility
methanol: soluble, DMF: soluble
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)